Fortfahren mit
1395204
USP
Metakresol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
m-Cresol, 1-Hydroxy-3-meththylbenzol, 3-Hydroxytoluen, 3-Methylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506719
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
API family
amylmetacresol
autoignition temp.
1036 °F
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Es ist für die Verwendung als USP-Referenzstandard in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Es wird auch zum Herstellen von Standardlösung im Assay und der organischen Verunreinigungsanalyse mittels Gaschromatografie-Flammenionisationsdetektor (GC-FID) gemäß der Monografie des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) verwendet.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
659968.09691CRM65996
Metacresol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1395204
Metacresol
m-Cresol analytical standard
Supelco
65996
m-Cresol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.065 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.), n20/D 1.542
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Metacresol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(3), 2811-2811 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1395204-1ML04061837842979
Questions
  1. We hope you have a great day. Will you kindly check if the grade of its material is Ph. Eur. / USP parenteral or not? If so, can we get the COA, and the sample of it by air? Best regards, John
    1 answer
    1. This is a product of the Unites States Pharmacopoeia. It is intended for use as analytical standard and not suitable for parenteral use. Unfortunately, samples are not available.
      Any certificates related to this item can be accessed in the link below:
      https://store.usp.org/product/1395204?_gl=1*w5q1ju*_gcl_aw*R0NMLjE3MDEyODIyMzUuRUFJYUlRb2JDaE1JNXF2UGwtcnBnZ01WelY1SEFSMTZ6d3FLRUFBWUFTQUFFZ0swaVBEX0J3RQ..*_gcl_au*MTk0MTY3NjM3NS4xNzA1NzAwNDQ2*_ga*Mzg5NTcyMTg2LjE2OTI3MzY5MTA.*_ga_DTGQ04CR27*MTcwNTcwMjQ4Ny42LjEuMTcwNTcwMjQ5OS4wLjAuMA..