Fortfahren mit
1392454
USP
Meropenem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Meropenem-Trihydrat Trihydrat, (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(Dimethylaminocarbonyl)-pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carbonsäure Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
300 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25N3O5S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.51
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
meropenem
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts bereitgestellten Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen erhalten Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Meropenem ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie für Meropenem zur Injektion.
Biochem/physiol Actions
Meropenem Trihydrat ist ein beta-Lactam-Ultrabreitspektrum-Antibiotikum, wirksam gegen Gram-positive und Gram-negative Bakterien.
Meropenem Trihydrat ist ein ultra-Breitspektrum beta-Lactam-Antibiotikum.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1772Y00012521337809
Meropenem United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1392454
Meropenem
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
meropenem
API family
meropenem
API family
meropenem
API family
imipenem
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meropenem
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A A Witney et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(10), O609-O618 (2014-01-16)
A series of extensively drug-resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa from two outbreaks in UK hospitals were characterized by whole genome sequencing (WGS). Although these isolates were resistant to antibiotics other than colistin, we confirmed that they are still sensitive to
Ivan Barišić et al.
Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 27, 408-417 (2014-08-28)
The detailed analysis of antibiotic resistance mechanisms is essential for understanding the underlying evolutionary processes, the implementation of appropriate intervention strategies and to guarantee efficient treatment options. In the present study, 110 β-lactam-resistant, clinical isolates of Enterobacteriaceae sampled in 2011
Nicolò Girometti et al.
Medicine, 93(17), 298-309 (2014-11-15)
Multidrug resistance associated with extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) and Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) among K. pneumoniae is endemic in southern Europe. We retrospectively analyzed the impact of resistance on the appropriateness of empirical therapy and treatment outcomes of K. pneumoniae bloodstream
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1392454-300MG04061838732743