Fortfahren mit
1369055
USP
Litholrubin BK
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)-azo]-2-naphthoesäure Calciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12CaN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Colour Index Number:
15850
Das Produkt 1369055 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lithol rubine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Ca++].Cc1ccc(N=Nc2c(O)c(cc3ccccc23)C([O-])=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H14N2O6S.Ca/c1-10-6-7-14(15(8-10)27(24,25)26)19-20-16-12-5-3-2-4-11(12)9-13(17(16)21)18(22)23;/h2-9,19H,1H3,(H,22,23)(H,24,25,26);/q;+2/p-2/b20-16-;
InChI key
WANIKCLUTOABTP-LRZQPWDCSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Lithol Rubine BK USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9068910482771048266
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
lithol rubine
API family
-
API family
balsalazide
API family
balsalazide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Litholrubin BK
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1369055-100MG04061833020210