Fortfahren mit
1362114
USP
Levofloxacin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]-benzoxazin-6-carboxylsäure, Desmethyl-Levofloxacin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18FN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6161512
€ 1.380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
levofloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H]1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(O)=O
InChI
1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1
InChI key
WKRSSAPQZDHYRV-VIFPVBQESA-N
Application
Der USP-Referenzstandard Levofloxacin Related Compound A ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Levofloxacin
  • Levofloxacin Lösung zum Einnehmen
  • Levofloxacin-Tabletten
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
136213613621251362158
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
levofloxacin
API family
levofloxacin
API family
levofloxacin
API family
levofloxacin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of fluoroquinolones.
Rodvold, Keith A., and Melinda Neuhauser.
Pharmacotherapy, 21.10P2, 233S-252S (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1362114-25MG04061838345394