Fortfahren mit
1285910
USP
Fluticasonpropionat-Nasenspray-Auflösungsmischung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.640,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 1.640,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluticasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fluticasone Propionate Nasal Spray Resolution Mixture USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluticasone Propionate Cream
  • Fluticasone Propionate Ointment
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
128584012858951158650
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
API family
fluticasone
API family
fluticasone
API family
fluticasone
API family
cyclosporine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Endocrine system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn how the Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column meets the system suitability criteria outlined in the USP monograph for the fluticasone propionate assay.
Verwandter Inhalt
Bestellen Sie aus einer breiten Palette hochgradig charakterisierter Materialien als primäre Referenzstandards zur Verwendung mit USP-NF-Monographien für die Prüfung von Arzneistoffen und Darreichungsformen, pharmazeutischen Hilfsstoffen, Lebensmittelinhaltsstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1285910-25MG04061833830727
Questions
  1. Does Fluticasone Propionate Nasal Spray contain a steroid?
    1 answer
    1. Yes, Fluticasone Propionate is a steroid hormone. It is considered a second generation glucocorticoid with anti-inflammatory properties.