Fortfahren mit
1269607
USP
Fenofibrat-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Chlor-4′-hydroxy-benzophenon, (4-Chlorphenyl)(4-hydroxyphenyl)-methanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4COC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fenofibrate
manufacturer/tradename
USP
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
mp
175-178 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
InChI key
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2864PHR33151269618
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
API family
fenofibrate
API family
fenofibrate
API family
-
API family
fenofibrate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenofibrat-verwandte Verbindung A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1269607-25MG04061833850046