Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.180,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fenbendazole
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI key
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) agriculture |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| API family fenbendazole | API family fenbendazole | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenbendazol-verwandte Verbindung A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10605-21-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1269414-30MG | 04061833844557 |