Fortfahren mit
1256015
USP
Ethacrynic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(4-Butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CCCC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)OCC(=O)O)Cl)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
ethacrynic acid
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1OCC(=O)O)C(=O)CCC)Cl
InChI
1S/C12H12Cl2O4/c1-2-3-8(15)7-4-5-9(12(14)11(7)13)18-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
FQAYODYTZPXLRH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ethacrynic Acid Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ethacrynic Acid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1256004E18000001000612
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
form
solid
form
-
form
-
form
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
ethacrynic acid
API family
ethacrynic acid
API family
ethacrynic acid
API family
acebutolol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1256015-25MG04061842433896