Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format multi-component solution | format multi-component solution |
| agency USP | agency USP | agency according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP | agency according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-48-4 + 7440-02-0 + 7440-38-2 + 7647-01-0 + 7439-97-6 + 7440-43-9 + 7439-92-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?