Fortfahren mit
1194803
USP
Sebacinsäure-diethylester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Decandisäure-1,10-diethylester, Diethyl-sebacat, NSC 8911
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 377,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1790779
€ 377,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
diethyl sebacate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Diethyl sebacate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
246077W237604223115
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
bp
312 °C (lit.)
bp
312 °C (lit.)
bp
312 °C (lit.)
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacinsäure-diethylester
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1194803-1ML04061837842740