Fortfahren mit
1166535
USP
6,7-Dehydronorethindone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Oxo-19-nor-17α-pregn-4,6-dien-20-yn-17-yl acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
norethindrone
packaging
pkg of 20 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O([C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C=C3)CC2)CC1)C)C#C)C(=O)C
InChI
1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
DQSVONCNGQQILU-ZCPXKWAGSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
6,7-Dehydronorethindone acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
135621312009171705378
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 20 mg
packaging
pkg of 20 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
API family
norethindrone
API family
norethindrone
API family
dutasteride
API family
ulipristal
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1166535-20MG04065266758849