Fortfahren mit
1151709
USP
Cumen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(1-Methylethyl)benzol, Isopropylbenzol, NSC 8776
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1236613
€ 252,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C), 9.7 mmHg ( 37.7 °C)
API family
cumene
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
6.5 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Application
Cumene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1210160139428220
Cumen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1151709
Cumen
Cumen Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1210
Cumen
Cumen analytical standard
Supelco
28220
Cumen
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
4.1 (vs air)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cumen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
98-82-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)