Fortfahren mit
1141909
USP
Cloxacillinbenzathin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 374,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C54H56Cl2N8O10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1112.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 374,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cloxacillin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
S7[C@H]8N([C@H](C7(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]8NC(=O)c9c(n[o]c9C)c%10c(cccc%10)Cl.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]4NC(=O)c5c(n[o]c5C)c6c(cccc6)Cl.[N+H2](CC[N+H2]Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C19H18ClN3O5S.C16H20N2/c2*1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,14+,17-;/m11./s1
InChI key
COCFKSXGORCFOW-VZHMHXRYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cloxacillin benzathine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cloxacillin Benzathine Intramammary Infusion
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP0881142005BP089
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
API family
cloxacillin
API family
cloxacillin
API family
cloxacillin
API family
cloxacillin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloxacillinbenzathin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1141909-200MG04061833849620