Fortfahren mit
1133616
USP
Choline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
[2-(Hydroxyethoxy)ethyl]trimethylammonium iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 457,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H18INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 457,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[N+](CCOCCO)(C)(C)C
InChI
1S/C7H18NO2.HI/c1-8(2,3)4-6-10-7-5-9;/h9H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OHIFSOQCEPPUNY-UHFFFAOYSA-M
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Choline Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Choline Bitartrate
  • Choline Chloride
  • Choline Citrate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
166718812252151445018
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 200 mg
packaging
-
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 25 mg
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1133616-200MG04065267786247