Fortfahren mit
1098231
USP
Cefuroximaxetil-Delta-3-Isomere
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
[6R-[6α, 7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carbonsäure-1-(acetyloxy)ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N4O10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.47
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefuroxime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1[C@H]2N(C(C(=C1)COC(=O)N)C(=O)OC(OC(=O)C)C)C(=O)[C@H]2NC(=O)\C(=N/OC)\c3[o]ccc3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,8,10,14-15,18H,7H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1
InChI key
AQVGUOHUYICCIZ-WDVFJNCVSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Cefuroxim-Axetil-Delta-3-Isomere ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Cefuroxim-Axetil
  • Cefuroxim-Axetil-Tabletten
  • Cefuroxime-Axetil zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Legal Information
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109822010982531098049
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
cefuroxime
API family
cefuroxime
API family
cefuroxime
API family
cefprozil
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)