Fortfahren mit
1082617
USP
Butylcinnamat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Zimtsäure-butylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
butyl cinnamate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-3-11-15-13(14)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-10H,2-3,11H2,1H3/b10-9+
InChI key
OHHIVLJVBNCSHV-MDZDMXLPSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Butyl cinnamate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
113393310826401083529
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
butyl cinnamate
API family
cinnamic acid
API family
butyl isothiocyanate
API family
butyl palmitate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
194.0 °F
flash_point_c
90 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1082617-500MG04061833841495