Fortfahren mit
1081829
USP
2-Butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
sec-Butylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
773649
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
9.8 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
2-Butanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Butyl Alcohol
  • Isobutyl Alcohol
  • Pectin
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1563968701.09630
2-Butanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1081829
2-Butanol
2-Butanol analytical standard
Supelco
96870
2-Butanol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
expl. lim.
9.8 %
expl. lim.
9.8 %
expl. lim.
9.8 %
expl. lim.
1.4-9.8 % (v/v)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
-115 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-92-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)