Fortfahren mit
1075203
USP
Bis(2-ethylhexyl)-maleat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bis(2-ethylhexyl) maleate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
InChI key
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
General description
Bis(2-ethylhexyl) maleate is a maleate monomer used in polymerization.
Application
Bis(2-ethylhexyl) maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1456476129525197
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl)-maleat
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
365.0 °F - closed cup
flash_point_c
185 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polymers from 1, 2-disubstituted ethylenic monomers, 3. Homopolymers from alkyl maleates: further results of monomer-isomerization radical polymerization.
Otsu, Takayuki, Osamu Ito, and Naoyuki Toyoda.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 2.12, 729-732 (1981)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1075203-2G04061838675170