Fortfahren mit
1057507
USP
Benzothiadiazin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Chlor-anilin-4,6-disulfonamid, 4-Amino-6-chlor-benzol-1,3-disulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1083877
€ 1.380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydrochlorothiazide
manufacturer/tradename
USP
mp
257-261 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts bereitgestellten Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen erhalten Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Benzothiadiazine Related Compound A ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Chlorthiazid
  • Triamteren- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Lisinopril- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Spironolacton- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Captopril- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Irbesartan- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Quinapril- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR119212252921110020
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
-
mp
-
API family
hydrochlorothiazide
API family
hydrochlorothiazide
API family
dorzolamide
API family
chlordiazepoxide
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Moexipril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(2) (2020)
Chlorothiazide Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 963-963 (2016)
Chlorothiazide
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1057507-100MG04061838673176