Fortfahren mit
1055002
USP
Benzoesäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
300 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
636131
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
description
API family: benfluorex
API family
mefenamic acid, metronidazole, benfluorex
autoignition temp.
1061 °F
packaging
pkg of 300 mg
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restriction may apply)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Benzoesäure ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Natriumbenzoat
  • Kaliumbenzoat
  • Benzoe- und Salicylsäuresalbe
  • Mandelsäure
  • Benzaldehyd
  • Cranberry-Fruchtsaft
  • Ibuprofen-Suspension zum Einnehmen
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR10501.001301.02401
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
description
API family: benfluorex
description
API family: benfluorex
description
-
description
-
API family
mefenamic acid, metronidazole, benfluorex
API family
metronidazole, benfluorex, mefenamic acid
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesäure
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)