Fortfahren mit
1035300
USP
1,6-Anhydro-β-D-glucose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,6-Anhydro-D-glucose, Laevoglucosan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80998
€ 446,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
levoglucosan
manufacturer/tradename
USP
mp
182-184 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
  • 1,6-Anhydro-D-glucose USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
    Hydrogenated Polydextrose
  • Polydextrose
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1035300-50MG04061833839928