Fortfahren mit
1021000
USP
Aminocapronsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Amino-hexansäure, ε-Amino-capronsäure, 6-Aminocapronsäure, EACA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906872
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
aminocaproic acid
form
fine crystals, powder
manufacturer/tradename
USP
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
density
1.042 g/cm3
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Aminocaproic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Aminocaproic Acid Injection
  • Aminocaproic Acid Oral Solution
  • Aminocaproic Acid Tablets
Biochem/physiol Actions
Lysin analog. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und in der Folge die Fibrinolyse inhibiert werden.1,2 Es wurde berichtet, dass 6-Amino-capronsäure die Bindung von Plasminogen an aktivierte Plättchen inhibiert. 3 Ein früher Bericht gibt an, dass sie die Aktivierung der ersten Komponente des Komplementärsystems inhibiert.4 Bindet an Carboxypeptidase B und inaktiviert sie. 5
Lysinanalogon. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und nachfolgend die Fibrinolyse gehemmt werden.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0420000PHR1224A2504
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
form
fine crystals, powder
form
-
form
-
form
powder
density
1.042 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminocapronsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nabaneeta Mukhopadhyay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(6), 4293-4310 (2015-01-13)
Blends of polypropylene (PP) and polyamide 6 (PA6) with multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) were prepared using different processing strategies in a twin-screw micro-compounder. The effect of MWNTs on the crystallization behaviour of the PP phase and the PA6 phase of
Kun Shao et al.
Advanced healthcare materials, 4(2), 291-300 (2014-08-16)
Due to complication factors such as blood-brain barrier (BBB), integrating high efficiency of brain target ability with specific cargo releasing into one nanocarrier seems more important. A brain targeting nanoscale system is developed using dehydroascorbic acid (DHA) as targeting moiety.
Sylvie Bannwarth et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2329-2345 (2014-06-18)
Mitochondrial DNA instability disorders are responsible for a large clinical spectrum, among which amyotrophic lateral sclerosis-like symptoms and frontotemporal dementia are extremely rare. We report a large family with a late-onset phenotype including motor neuron disease, cognitive decline resembling frontotemporal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1021000-200MG04061838669254