Fortfahren mit
48713
2-Brom-1-chlorpropan -Lösung
20,000 μg/mL in methanol, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6BrCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.44
UNSPSC Code:
12352200
grade
analytical standard
agency
EPA 601,502.1,8021 (1987),8021A (1990)
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type internal
packaging
ampule of 1 mL
concentration
20,000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-1-chloropropane solution may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in drinking water and in indoor and ambient air by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Simultaneous determination of halogenated neutral and acidic disinfection by-products in drinking water by closed-loop stripping extraction and capillary gas chromatography.
Kampioti AA and Stephanou EG
Journal of Chromatography A, 857(1-2), 217-229 (1999)
Determination of volatile organic compounds in indoor and ambient air of residences in Kuwait.
Bouhamra WS, et al.
Environment International, 23(2), 197-204 (1997)