Fortfahren mit
48574
Dibenz[a,h]anthracen
analytical standard
Synonym(e):
1,2:5,6-Dibenzanthracen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
EC Number:
200-181-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1912416
MDL number:
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
vial of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
InChI key
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenz[a,h]anthracen
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
53-70-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)