Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
agency
MISA (Canada) Group 23
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 2000 μg/mL each component in dichloromethane | concentration 2000 μg/mL each component in methanol | concentration 2000 μg/mL each component in methanol | concentration 2000 μg/mL in methanol |
Analyt
- Hexachlorobenzene
- Hexachloro-1,3-butadiene
- Hexachlorocyclopentadiene
- Hexachloroethane
- Pentachlorobenzene
- 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
- 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
- 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
- 1,2,3-Trichlorobenzene
- 1,2,4-Trichlorobenzene
- 2,4,5-Trichlorotoluene
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-72-1 + 75-09-2 + 118-74-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 48136 | 04061837619236 |