Fortfahren mit
24635
Akku für Vakuumentnahmepumpen
for use with Model 1060
Synonym(e):
Batterie für Feldprobenahmepumpe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
whole air sampling: suitable
Quality Level
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Model 1060
General description
Battery for Vacuum Sampling Pump are accessories for field sampling pumps. It is a DC battery employed with a 1-liter vacuum bag sampler.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24846Z656194
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
-
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
compatibility
for use with Model 1060
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Akku für Vakuumentnahmepumpen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2463504061833665985