Fortfahren mit
Z707481
TPP®-Gewebekulturflaschen
capacity 15 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, with cap, vented, case of 360 ea
Synonym(e):
T25 flask, cell culture flask, tissue culture flask, TPP 90025, surface treated flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
25 cm2 , growth surface (cm2)
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
angled neck , polystyrene , polystyrene flask, screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 10, case of 360 ea
Feature:
with cap vented
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
angled neck , polystyrene , polystyrene flask, screw top cap
sterility
sterile
feature
with cap vented
packaging
pack of 10, case of 360 ea
manufacturer/tradename
TPP 90025
capacity
15 mL
external L × W × H
90 mm × 50 mm × 25 mm
surface area
25 cm2 , growth surface (cm2)
working volume
3-5 mL
suitability
suitable for (cell culture; tissue culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
TPP-Gewebekulturflaschen
Die Innenflächenbehandlung mit TPP stellt eine optimale Wachstumsfläche für die unterschiedlichsten matrixabhängigen Gewebekulturen am Boden der Flasche bereit. Die unbehandelten seitlichen und oberen Innenflächen verringern den Umfang des Zellverlusts während der Trennungsphasen, da unerwünschte Gewebeanhaftung außerhalb der Wachstumszone vermindert wird.
Die innovative Form der Flasche ist so konzipiert, dass Vorrichtungen, die durch den Flaschenhals eingeführt werden, optimalen Zugriff auf die gesamte Grundfläche haben. Dies bedeutet, dass es keine „toten“ Ecken gibt, die nicht mit Pipetten oder Zellabstreifern erreicht werden können. Diese ausgezeichnete Zugänglichkeit ist der breiten Halsöffnung und dem günstigen Neigungswinkel zu verdanken. Der geneigte Hals verringert außerdem die Chance für versehentliches Verschütten und ermöglicht „kleckerfreies“ Schütten.
Die TPP-Filterkappe weist eine verschweißte Membran im Kappeninnenraum auf, um einen freien Gasaustausch zu ermöglichen, ohne den Gasfluss zu verändern. Für eine optimale Atmung der Flasche sind alle Membranen für jede Kappengröße proportional dimensioniert. Die mikroporöse hydrophobe Membran (zellgiftfrei) besteht selbst aus 2 Schichten Membranmaterial auf der Basis eines weißen Acrylpolymers über einem Nylonträger. Mit einer Luftmenge von 4,5 (LPM/3,7 cm2/93,08 kPa) sind die Gasaustauscheigenschaften der Filterflaschen mit denen von Flaschen mit Standardkappen vergleichbar.
Die TPP-Gewebekulturflaschen stehen für hohe Qualitätsaspekte.
Vorteile der Gewebekulturflasche:
  • Gleichmäßig glatte Oberfläche des Wachstumsbereichs
  • Kristallklare Transparenz
  • Stabiles, rutschfreies Stapeln von mehreren Flaschen
  • Zweiseitiger Markierungsbereich
  • Genaue Volumenskala zur optischen Kontrolle des Füllvolumens
  • Ausgezeichneter Zugang für Pipetten, Gewebeabstreifer und Gewebespateln
  • Markierungsbereich mit Linien auf beiden Seiten, um die Identifizierung zu ermöglichen
  • Erhöhte Überlaufhöhe für eine geringere Gefahr des Überschwappens von Medien
  • „VENT“ und Filterschraubkappen
Für optimales Gewebewachstum wird der Wachstumsbereich optomechanisch behandelt. Dies verbessert die Zellanhaftung und das Zellwachstum.
Die Geometrie des Halses garantiert einen vollständigen Zugriff für TPP-Pipetten, TPP-Abstreifern und den TPP-Spatel.
Features and Benefits
  • Uniform even surface of the growth area
  • Crystal clear transparency
  • Stable, slip-free stacking of several flasks
  • Bilateral marking area
  • Accurate volume scale for optic control of the filling volume
  • Excellent access of pipettes, tissue scrapers and tissue spatula
  • Marking area with lines on both sides to allow your identification
  • Increased overflow height reduces the danger of slopover of media"VENT" and filter screw caps
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z707538Z707511Z707554
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
material
angled neck , polystyrene flask, screw top cap
material
angled neck , polystyrene , screw top cap
material
angled neck , polystyrene , screw top cap
material
angled neck , polystyrene , screw top cap
manufacturer/tradename
TPP 90025
manufacturer/tradename
TPP 90026
manufacturer/tradename
TPP 90150
manufacturer/tradename
TPP 90151
capacity
15 mL
capacity
15 mL
capacity
165 mL
capacity
165 mL
feature
with cap vented
feature
with cap (Filtered)
feature
with cap vented
feature
with cap (filtered)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TPP®-Gewebekulturflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z707481-360EA04061834387862