Fortfahren mit
Z707384
SealPlate® MiniStrips film
non-sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific SP-2X8-50
Material:
clear polyester film
W × l:
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 200 ea
€ 61,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polyester film
sterility
non-sterile
feature
piercable
packaging
pack of 200 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific SP-2X8-50
technique(s)
ELISA: suitable
L
102.9 mm
W × L
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
W
82.6 mm
General description
MiniStrips films are identical to SealPlate films, but designed for sealing one or two 8 well rows at a time. They may be used on strip-well plates or standard plates whenever rows must be selectively protected or accessed. Use as a secondary seal to cover films that have already been pierced.
Application
General laboratory use, short-term storage, incubation and ELISA
Features and Benefits
  • Provides a secure seal and is easy to remove
  • Rigid polyester film features good clarity and easy handling
  • Can be used as a temporary economical seal while awaiting further processing
  • Features two end-tabs with perforations
Legal Information
MiniStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z707392Z721492Z369659
manufacturer/tradename
Excel Scientific SP-2X8-50
manufacturer/tradename
Excel Scientific SPS-2X8-50
manufacturer/tradename
Excel Scientific TS-2x8-50
manufacturer/tradename
Excel Scientific 100-SEAL-PLT
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
W × L
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
W × L
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
W × L
1.9 cm × 10.32 cm
W × L
7.94 cm × 14.6 cm , 79.4 mm × 141 mm
material
clear polyester film
material
polyester film
material
polypropylene film
material
polyester film
packaging
pack of 200 ea
packaging
pack of 200 ea
packaging
pack of 200 ea (50 x sheets of 4)
packaging
pack of 100 ea
L
102.9 mm
L
102.9 mm
L
103.2 mm
L
146 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z707384-200EA04061833455425