Fortfahren mit
Z0153
ZM 241385
≥98% (HPLC), adenosine A2A antagonist, powder
Synonym(e):
4-(-2-[7-amino-2-{2-furyl}{1,2,4}triazolo{2,3-a} {1,3,5}triazin-5-yl-amino]ethyl)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ZM 241385, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc(NCCc2ccc(O)cc2)nc3nc(nn13)-c4ccco4
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
InChI key
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZM 241385 is a potent selective adenosine A2A antagonist.
ZM 241385 is a potent selective adenosine A2A antagonist. The A2A receptor plays a role in regulating myocardial oxygen consumption and coronary blood flow and is highly expressed in the brain, where it has important roles in the regulation of glutamate and dopamine release. ZM 241385 has neuroprotective effects and is being investigated for use in Parkinson′s and other neurodegenerative disorders.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S6451SML2472SML0866
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
color
white to tan
color
light tan to tan
color
white to pink
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZM 241385
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z0153-25MG04061832078366
Z0153-5MG04061837588419