Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 154,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 489,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C2=CCN(CCc3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C24H22F3N.ClH/c25-24(26,27)23-7-3-6-22(17-23)20-11-14-28(15-12-20)13-10-18-8-9-19-4-1-2-5-21(19)16-18;/h1-9,11,16-17H,10,12-15H2;1H
InChI key
WVHBEIJGAINUBW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| X4879-25MG | 04061832086439 |
| X4879-5MG | 04061837549793 |