Fortfahren mit
X3629
X80
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(5-{[1-(3-carboxyphenyl)-3-methyl-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene]methyl}-2-furyl)-2-chlorobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H15ClN2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: >40 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(c2cccc(c2)C(O)=O)C(=O)\C1=C/c3ccc(o3)-c4ccc(Cl)c(c4)C(O)=O
InChI
1S/C23H15ClN2O6/c1-12-17(21(27)26(25-12)15-4-2-3-14(9-15)22(28)29)11-16-6-8-20(32-16)13-5-7-19(24)18(10-13)23(30)31/h2-11H,1H3,(H,28,29)(H,30,31)/b17-11-
InChI key
XZRBYOCWWJMJRZ-BOPFTXTBSA-N
Application
X80 has been used as an inhibitor of nucleotide excision repair (NER) pathway to study its effects on 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG) excision in the zygote post-fertilization.
Biochem/physiol Actions
X80 is a XPA protein inhibitor.
X80 is an inhibitor of xeroderma pigmentosum group A protein (XPA protein) required for the removal of all types of DNA lesions repaired by nucleotide excision repair Including both transcription coupled and global genomic nucleotide excision repair.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2465SML2074SML0002
X80 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
X3629
X80
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >40 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: >25 mg/mL
color
orange
color
faint yellow to dark orange
color
red-brown
color
red to brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)