Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,70 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 266,00 € 226,10 |
Über diesen Artikel
Produktname
Xylazin, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| drug control Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylazin
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| X1126-5G | 04061837544644 |
| X1126-1G | 04061837544491 |