Fortfahren mit
W1001
Aluminium-Wägeschalen
W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm
Synonym(e):
Aluminium-Wägeschalen, Wägeschiffchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
aluminum , rectangular
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum , rectangular
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W × L × D
7 mm × 22 mm × 7 mm
dish L × W
22 mm × 7 mm
weight
~130 mgeach
General description
Ideal für Mikro-Wägung und Verbrennungsanalyse. Schiffe sind rechteckig mit flachem Boden und Pinzettengriff für einfache Handhabung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS14521AW1126HS14521B
material
aluminum , rectangular
material
-
material
aluminum , rectangular
material
-
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521A
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521B
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
W × L × D
7 mm × 22 mm × 7 mm
W × L × D
-
W × L × D
4 mm × 12 mm × 4 mm
W × L × D
-
weight
~130 mgeach
weight
-
weight
~25 mgeach
weight
-
dish L × W
22 mm × 7 mm
dish L × W
-
dish L × W
12 mm × 4 mm
dish L × W
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium-Wägeschalen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W1001-100EA04061835270323