Fortfahren mit
W0640
Well Pads
96 well
Synonym(e):
Diversified Biotech WPNP-1000, microplate record pad, paper record pad, sample record, well activity recording pad
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 14,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WPNP-1000
Packaging:
pack of 50 ea
€ 14,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
size
96 wells
color
none
General description
A note pad that corresponds to the layout of a 96-, 48- or 24-well plate. A fast and easy way to keep accurate records of samples in a microplate. The adhesive backing allows the researcher to affix individual sheets into a notebook. The pad contains (50) 5" × 7" sheets.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z645788W07651.32357
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
manufacturer/tradename
Clear-spill R1C
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPST-1000
manufacturer/tradename
MC-Media Pad®
packaging
pack of 50 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 Stand
packaging
pack of 4 × 25 pieces
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
color
none
color
-
color
none
color
-
size
96 wells
size
-
size
-
size
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W0640-50EA04061826728895