Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.48
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
~98% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?