Fortfahren mit
V8012
Anti-V5-Antikörper, Maus monoklonal
clone V5-10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
V5 Tag Monoclonal Antibody, V5 antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 647,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
V5-10, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
144
€ 647,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
V5-10, monoclonal
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL, western blot: 0.5-1 μg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der monoklonale Anti-V5-Antikörper (IgG1-Isotyp der Maus) ist vom V5-10-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer BALB/c-Maus, die mit einem an KLH konjugierten synthetischen Peptid immunisiert wurde, hergestellt wird.
Der monoklonale Anti-V5-Antikörper der Maus reagiert spezifisch mit V5-markierten rekombinanten Fusionsproteinen, die in transfizierten Säugerzellen exprimiert oder durch In-vitro-Translation erzeugt werden.
Der monoklonale Anti-V5-Antikörper der Maus reagiert spezifisch mit V5-markierten rekombinanten Fusionsproteinen, die in transfizierten Säugerzellen exprimiert oder durch In-vitro-Translation erzeugt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt V5-Tag (GKPIPNPLLGLDST) Fusionsproteine
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in frostfreien Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V4014V2260V6389
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
clone
V5-10, monoclonal
clone
V5-10, monoclonal
clone
V5-10, monoclonal
clone
V9, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL, western blot: 0.5-1 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 2.0-4.0 μg/mL
technique(s)
western blot: 1:4,000-1:8,000
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 25-50 μg/mL using human tissue, microarray: suitable, western blot: 0.2-0.5 μg/mL using human fibroblasts HS-68
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Nagarjuna Reddy Pamudurti et al.
Molecular cell, 66(1), 9-21 (2017-03-28)
Circular RNAs (circRNAs) are abundant and evolutionarily conserved RNAs of largely unknown function. Here, we show that a subset of circRNAs is translated in vivo. By performing ribosome footprinting from fly heads, we demonstrate that a group of circRNAs is associated
Kari Brown et al.
JCI insight, 2(11) (2017-06-02)
Pulmonary function is dependent upon the precise regulation of alveolar surfactant. Alterations in pulmonary surfactant concentrations or function impair ventilation and cause tissue injury. Identification of the molecular pathways that sense and regulate endogenous alveolar surfactant concentrations, coupled with the
Xinjun Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(5), 2435-2443 (2015-12-04)
The Wnt family of secreted glycolipoproteins plays pivotal roles in development and human diseases. Tiki family proteins were identified as novel Wnt inhibitors that act by cleaving the Wnt amino-terminal region to inactivate specific Wnt ligands. Tiki represents a new
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V8012-50UG04061837481383