Fortfahren mit
V5760
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, green cap, vial type, id field
Synonym(e):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials, Greiner 121277
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2 mL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, round bottom polypropylene , round bottom
Sterility:
sterile (DNAse and RNAse free)
Packaging:
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Feature:
vial type id field, Internal thread
Parameter:
-196 °C min. temp.
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom polypropylene , round bottom
sterility
sterile (DNAse and RNAse free)
feature
vial type id field, Internal thread
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
manufacturer/tradename
Greiner 121277
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
cap diam.
12.6 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12.5 mm
color
green cap
General description
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Legal Information
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V6385V9637V9886
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
material
colorless tube, round bottom polypropylene , polypropylene tube
material
colorless tube, polypropylene , polypropylene tube, round bottom (self-standing)
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom (self-standing)
material
colorless tube, conical bottom (self-standing), polypropylene tube
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
1 mL
manufacturer/tradename
Greiner 121277
manufacturer/tradename
Greiner 122263
manufacturer/tradename
Greiner 126263
manufacturer/tradename
Greiner 123263
sterility
sterile (DNAse and RNAse free)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free)
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)