Fortfahren mit
V2881
Freezing vials, natural
capacity 500 μL, skirted bottom, non-sterile
Synonym(e):
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes, Simport Plastics T334-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
€ 311,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
0.5 mL , 500 μL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Feature:
Internal thread
Parameter:
-196 °C min. temp.
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
non-sterile
feature
Internal thread
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Simport T334-2
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
0.5 mL , 500 μL
color
natural Cap
General description
Manufactured from an exceptionally clear, virgin polypropylene with a medical-grade silicone O-ring seal. These vials are designed for safe storage at temperatures as low as -196°C but should be used only in the gas phase of liquid nitrogen.
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
Caps are bagged separately from tubes
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V3381V5381V4381
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Simport T334-2
manufacturer/tradename
Simport T334-2S
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
material
colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
capacity
0.5 mL , 500 μL
capacity
500 μL
capacity
2 mL
capacity
1.5 mL
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 500 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V2881-500EA04061826747742
V2881-1000EA04061833576205