Fortfahren mit
V2753
Virginiamycin M1
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Mikamycin A, Staphylomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 678,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.220,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H35N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
525.59
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51283805
EC Number:
244-376-6
MDL number:
€ 678,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces virginiae
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white to yellow
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)C=C(C)C=CCNC(=O)C=C[C@H]1C)n3
InChI
1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5-,10-9-,18-13-/t19-,20-,26-/m1/s1
InChI key
DAIKHDNSXMZDCU-QHKJSJJMSA-N
General description
Chemische Struktur: Makrolid
Application
Das Antibiotikum Virginiamycin wird von Streptomyces virginiae produziert und gehört zur Virginiamycin-Familie. Jedes Mitglied dieser Familie wird als Mischung zweier strukturell unterschiedlicher Verbindungen produziert, deren antibakterielle Aktivität sich synergetisch ergänzt. Es gibt zwei Gruppen: Virginiamycin M1 (VM1) und Virginiamycin S (VS). VM1 ist ein mehrfach ungesättigtes makrozyklisches Peptid. VM1 und VS werden aufgrund ihrer bakteriostatischen Wirkung verwendet, um die Proteinsynthese zu hemmen. Eine kombinierte Anwendung steigert ihre Wirksamkeit. Virginiamycin wird in der Tierhaltung zur Leistungssteigerung eingesetzt. Die beiden Komponenten werden für die Herstellung von therapeutischen Wirkstoffen wie Quinupristin und Dalfopristin chemisch modifiziert.
Biochem/physiol Actions
Virginiamycin M1 hemmt die bakterielle Proteinsynthese auf Ebene der Aminoacyl-tRNA-Bindung und der Bildung von Peptidbindungen. Es inaktiviert das 50S-Ribosom. S. virginiae inaktiviert VM1 durch Reduktion seiner 16-Carbonylgruppe, wodurch 16R-dihydroVM1 gebildet wird. VM1-Reduktase ist in vivo nur an der VM1-Inaktivierung beteiligt.[1]
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V4140S9132E6376
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)