Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 586,00 € 498,10 |
Über diesen Artikel
€ 498,10
Listenpreis€ 586,00Sparen Sie 15%form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]/D +11.8°, c = 2.5 in H2O(lit.)
color
off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
PJDFLNIOAUIZSL-RXMQYKEDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >20 mg/mL, ethanol: soluble | solubility - | solubility DMF: soluble | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble |
| color off-white | color - | color off-white | color light yellow |
| optical activity [α]/D +11.8°, c = 2.5 in H2O(lit.) | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| V113-5MG | 04061837429125 |