Über diesen Artikel
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to pale yellow
mp
≥170 °C
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-OAHLLOKOSA-N
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
5543-58-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| UC213-10MG | 04061832931999 |