Fortfahren mit
U6381
Uridin
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonym(e):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-Ribofuranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
€ 379,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
200-407-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
754902
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 0.1 M, clear, colorless
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Uridin, BioUltra, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.016% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.2%
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.003%, NH4+: ≤0.15%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
Uridine is a pyrimidine nucleoside which is crucial for the synthesis of RNA and membranes. It helps in normal cell function and growth by forming pyrimidine nucleotide -lipid conjugates.
Application
Uridine has been used to study the functional complementation of nucleoside hydrolase from a protozoan parasite and mammalian uridine phosphorylase on URH1 (uridine hydrolase) of Saccharomyces cerevisiae.
It has been used to check the effect of chronic uridine application on liver metabolism in mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U3750U30031.37607
Uridin EMPROVE® EVOLVE
SAFC
1.37607
Uridin
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.15%, Pb: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Mg: ≤0.003%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.003%, Na: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uridin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)