Fortfahren mit
U4133
URB597
≥98% (HPLC), fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, powder
Synonym(e):
Cyclohexylcarbamic acid 3´-carbamoyl-biphenyl-3-yl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
URB597, ≥98% (HPLC), powder
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
DMSO: soluble ~14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cccc(OC(=O)NC3CCCCC3)c2
InChI
1S/C20H22N2O3/c21-19(23)16-8-4-6-14(12-16)15-7-5-11-18(13-15)25-20(24)22-17-9-2-1-3-10-17/h4-8,11-13,17H,1-3,9-10H2,(H2,21,23)(H,22,24)
InChI key
ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N
General description
URB597 binds to active sites of fatty acid amide hydrolases and inhibits their activity. URB597 alters expression of tyrosine hydroxylase and interacts with abnormal-cannabidiol (Abn-CBD) and peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs). URB597 elicits antinociception property via cannabinoid receptor by maintaining endocannabinoid anandamide (AEA) levels. URB597 reduces abnormal hyperactivity in neurons and could be for treatment of seizures and improving synaptic plasticity.
Biochem/physiol Actions
Potent, selective fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor.
Preparation Note
URB597 is soluble in DMSO at a concentration that is approximately 14 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0448D4007G5045
form
powder
form
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble ~14 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
U4133-5MG04061832950020
U4133-25MG04061832950013