Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 8 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL
Material:
polypropylene
€ 164,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
packaging
case of 8 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0500
capacity
500 mL
volume
500 mL
General description
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| capacity 500 mL | capacity 10 mL | capacity 250 mL | capacity 1000 mL |
| packaging case of 8 ea | packaging case of 24 ea | packaging case of 12 ea | packaging case of 6 ea |
| volume 500 mL | volume 10 mL | volume 250 mL | volume 1000 mL |
| manufacturer/tradename Nalgene 3664-0500 | manufacturer/tradename Nalgene 3664-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 3664-0250 | manufacturer/tradename Nalgene 3664-1000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® economy graduated cylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| TMO3664-0500 | 04061841585015 |