Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 494,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 278616
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 25 ea
€ 494,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
packaging
case of 25 ea
manufacturer/tradename
Nunc 278616
General description
Protect plate contents during short- and long-term storage of chemicals or compounds by using the flexible Thermo Scientific Nunc 96 Well Caps with 96 indentations specifically desgined for the 96 wells in Thermo Scientific Nunc 1.0mL Polystyrene DeepWell Plates (278605 and 278606).
Features and Benefits
- Caps with 96 indentations are made of Ethylene-Vinyl Acetate.
- Specifically designed for use with Nunc 1.0mL Polystyrene Deep Well Plates 278605 (Z688711) and 278606 (Z688738).
- Not suitable for Nunc Deep Well Plates Cat. Nos. 260251, 260252, 278752 and 278743.
- Sterile
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nunc 278616 | manufacturer/tradename Nunc 276011 | manufacturer/tradename Nunc 276000 | manufacturer/tradename Nunc 276002 |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| packaging case of 25 ea | packaging pack of 10, case of 50 | packaging case of 50 ea | packaging case of 50 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| TMO278616 | 04061841581468 |