Fortfahren mit
T9269
TAPSO
≥99% (titration)
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-[tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propansulfonsäure, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-amino-2-hydroxypropansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
269-993-8
Beilstein/REAXYS Number:
2113949
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
solubility
warm water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15)
InChI key
RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interpretation of non-Nernstian slopes in graphic analysis of data collected in pH range close to deprotonation of a ligand Part I. A glass electrode potentiometric and polarographic study of Cd-(TAPSO)x-(OH)y and Zn-(TAPSO)x-(OH)y systems.: Diese Untersuchung erforscht das komplexe Verhalten von TAPSO in Metallbindungsstudien, insbesondere bei Cadmium und Zink, um Einblicke in seinen Nutzen für Schwermetallausleitungen und Umweltreinigungsstrategien zu erhalten (Machado et al., 2006).
  • Challenges in modelling and optimisation of stability constants in the study of Cu-(TAPS)(x)-(OH)(y) system by polarography.: Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Modellierung und Optimierung der Stabilitätskonstanten für Kupferkomplexe mit TAPSO und trägt zu einem besseren Verständnis und einer besseren Nutzung dieses Puffers in der kupferbezogenen biochemischen Forschung bei (Machado und Soares, 2007).
  • Modelling of Pb-(TAPS)(x)-(OH)(y) system and refinement of stability constants in the region of lead hydrolysis and lead hydroxide precipitation.: Diese Studie stellt eine detaillierte Untersuchung der Rolle von TAPSO bei der Modellierung von Blei-Komplexierungssystemen dar, die für bleibezogene Umweltüberwachungs- und Sanierungsmaßnahmen entscheidend sind (Machado et al., 2007).
  • Synthetic organic pH buffers can support fertilization of guinea pig eggs, but not as efficiently as bicarbonate buffer.: Diese Studie beurteilt die Wirksamkeit synthetischer Puffer wie TAPSO bei der Unterstützung der Befruchtung und stellt wertvolle Daten für die Reproduktionsbiologie und Techniken der assistierten Reproduktion vor (Bhattacharyya und Yanagimachi, 1988).
Disclaimer
Laut Ferreira, et al. kann TAPSO eine starke Wechselwirkung mit Eisen in Lösung aufweisen. Angesichts dieser Erwähnung wird empfohlen, bei der Arbeit mit dieser Chemikalie Kunststoff- oder PTFE-beschichtete Utensilien zu verwenden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T5130T9659T0647
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
warm water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
useful pH range
7.0-8.2
useful pH range
7.7-9.1
useful pH range
7.7-9.1
useful pH range
7.7-9.1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)