Fortfahren mit
T9250
Thymidin
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonym(e):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-thymin, 2′-Desoxythymidin, Thymindesoxyribosid, dT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-070-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89285
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
€ 81,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thymidin, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
186-188 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Gene Information
human ... DTYMK(1841)
General description
Thymidin wird auch Pyrimidindesoxynukleosid genannt. Desoxythymidin ist ein in DNA vorkommendes Nukleosid. In der doppelsträngigen Struktur der DNA wird Thymidin mit Desoxyadenosin gepaart. Es ist nützlich für die Zellsynchronisation während der S-Phase. Im Salvage-Pathway von Pyrimidinen konvertiert Pyrimidinphosphorylase Thymin reversibel zu Thymidin.
Application
Thymidin wurde verwendet:
  • als Zusatz in Hl5-modifiziertem Medium für Zellkulturen[1]
  • zur Inkubation von Zellen in Zellzyklusanalysen
  • in der Zellsynchronisierung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T18951724543PHR3163
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
186-188 °C (lit.)
mp
186-188 °C (lit.)
mp
186-188 °C (lit.)
mp
186-188 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymidin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T9250-1G04061835559398
T9250-5G04061835518531
T9250-10G04061835546442
T9250-25G04061837380891