Fortfahren mit
T9008
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean)
1% solution in water (contains no buffers)
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
biological source
Glycine max (soybean)
sterility
sterile-filtered
form
solution
mol wt
20,100 Da
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow, phosphate buffer: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL, serum-free medium: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Dieser Inhibitor wirkt gegen Trypsin und in geringerem Maß auch gegen Chymotrypsin und Plasmin. Er hemmt auch Proteasen mit ähnlichen Mechanismen wie Trypsin, Plasmakallikrein und Gerinnungsfaktor X. Der Trypsininhibitor wirkt nicht gegen Metallproteasen, gewebebasiertes Kallikrein, Säureproteasen oder Thioproteasen. Dieser Inhibitor wirkt, indem er einen 1:1-stöchiometrischen Komplex mit der proteaseaktiven Stelle bildet und anschließend eine einzelne Arginin-Isoleucin-Bindung an dem Inhibitor spaltet. Die Hemmung ist sowohl reversibel als auch pH-Wert-abhängig.
Preparation Note
Der Trypsininhibitor ist zu 10 mg/ml in Wasser und Phosphatpuffern löslich. Er ist in Balanced Salt Solutions zu 1 mg/ml und in serumfreien Medien löslich. Konzentrierte Lösungen von mehr als 10 mg/ml können trüb und gelblich bis bernsteinfarben sein. Nach der Trypsinisierung von Zellen in 1 ml Trypsininhibitorlösung zu 1 mg/ml für jeden ml Trypsinlösung für die Dissoziation erneut suspendieren. Die Zellsuspension sollte anschließend bei 1.000 U/min zentrifugiert werden, um ein Zellpellet zu bilden.
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Prepared From Type I-S
Analysis Note
Protein determined by biuret. One mg of trypsin inhibitor will inhibit 1.0-2.5 mg of trypsin of ~10000 BAEE units/mg trypsin.
Other Notes
Eine Trypsineinheit = A253 von 0,001 je Minute mit N-Alpha-benzoyl-L-argininethylester (BAEE) als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 mL, 1 cm light path.
View more information on Trypsin Inhibitor.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Jennifer E Kay et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 62(2), 108-123 (2020-12-15)
Inflammation is a major risk factor for many types of cancer, including colorectal. There are two fundamentally different mechanisms by which inflammation can contribute to carcinogenesis. First, reactive oxygen and nitrogen species (RONS) can damage DNA to cause mutations that
Kine Gregersen et al.
International journal of general medicine, 4, 555-560 (2011-09-03)
Food hypersensitivity is commonly suspected, but seldom verified. Patients with subjective food hypersensitivity suffer from both intestinal and extraintestinal health complaints. Abnormalities of the enterochromaffin cells may play a role in the pathogenesis. The aim of this study was to
Eunice Andrè et al.
The Journal of clinical investigation, 118(7), 2574-2582 (2008-06-24)
Cigarette smoke (CS) inhalation causes an early inflammatory response in rodent airways by stimulating capsaicin-sensitive sensory neurons that express transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1 (TRPV1) through an unknown mechanism that does not involve TRPV1. We hypothesized