Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.75
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-7-5-12(18)20-11-6-9(3-4-10(7)11)16-14(19)13(15)8(2)17/h3-6,8,13,17H,15H2,1-2H3,(H,16,19)/t8-,13+/m1/s1
InChI key
OIZVQDJSQAAKEU-OQPBUACISA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?