Fortfahren mit
T7947
(R)-Tomoxetin -hydrochlorid
solid
Synonym(e):
(R)-N-Methyl-γ-(2-methyl­phenoxy)-benzolpropanamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 570,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.450,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
€ 570,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
InChI key
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Application
(R)-Tomoxetine hydrochloride has been used as a noradrenaline reuptake inhibitor:
  • to study the role of L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine (L-DOPS) in the pathogenesis of Alzheimer′s disease in mice[1]
  • to study its effects on set shifting in rats[2]
  • to study its effects on rat brain as a result of its long-term use[3]
Biochem/physiol Actions
(R)-Tomoxetine hydrochloride is an efficient inhibitor of presynaptic norepinephrine transporters.[4] It also positively regulates the release of acetylcholine in the prefrontal cortex (PFC).[2] (R)-Tomoxetine hydrochloride binds to the serotonin (5-HT) transporter.[2] It is involved in blocking the cortical N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors.[2]. (R)-Tomoxetine hydrochloride exhibits therapeutic effects against attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and comorbid oppositional defiant disorder (ODD).[4]
Norepinephrine uptake blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1044469Y0001586PHR1679
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T7947-50MG04061832078137
T7947-25MG04061832086262
T7947-100MG04061832078120